SMB01062
Viscidulin I
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
2-(2,6-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, 5,7,2′,6′-Tetrahydroxyflavonol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
302.24
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3c(cccc3O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-4-9(19)12-10(5-6)22-15(14(21)13(12)20)11-7(17)2-1-3-8(11)18/h1-5,16-19,21H
Clé InChI
NULZZCUABWZIRV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable