SMB00570
Methyl asterrate
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
methyl 2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(OC)=C(OC2=C(C(O)=CC(C)=C2)C(OC)=O)C(C(OC)=O)=C1
InChI
1S/C18H18O8/c1-9-5-12(20)15(18(22)25-4)13(6-9)26-16-11(17(21)24-3)7-10(19)8-14(16)23-2/h5-8,19-20H,1-4H3
Clé InChI
KYDNOVLBVBYOSW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable