Principaux documents
SMB00272
Sigma-Aldrich
Adicardin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Apiosylskimmin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccc4C=CC(=O)Oc4c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H24O12/c21-7-20(27)8-29-19(17(20)26)28-6-12-14(23)15(24)16(25)18(32-12)30-10-3-1-9-2-4-13(22)31-11(9)5-10/h1-5,12,14-19,21,23-27H,6-8H2/t12-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
SXPBJYHKMRWZNA-ZITSYKRSSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable