Key Documents
SMB00230
Sigma-Aldrich
Hainanmurpanin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C(OC(C)=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C17H18O6/c1-9(2)15(20)17(22-10(3)18)14-12(21-4)7-5-11-6-8-13(19)23-16(11)14/h5-9,17H,1-4H3
Clé InChI
VLHOVPZUSXEINR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable