SMB00201
5-O-Methylnaringenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
7,4′-Dihydroxy-5-methoxyflavanone, Naringenin 5-O-methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1cc(O)cc2O[C@@H](CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-14-6-11(18)7-15-16(14)12(19)8-13(21-15)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
CWZLMWSCLBFCBY-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable