Key Documents
SMB00147
Sigma-Aldrich
8,15-Isopimaradiene-1,7,14,18-tetrol, 18-Carboxylic acid, 1,7,14-tri-Ac, Me ester
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H38O8
Poids moléculaire :
490.59
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable