SCP0044
Amyloid β 26-35 human
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥68%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.