SAE0021
Pyruvate Kinase M2 human
recombinant, expressed in E. coli, specific activity ≥100 unit/mg protein
Synonyme(s) :
Cytosolic Thyroid hormone-binding protein (CTHBP), M2-PK, OPA-interacting protein 3 (OIP-3), PKM2, Pyruvate kinase 3 (PK3), Pyruvate kinase muscle isozyme, p58
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥100 units/mg protein
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable