Key Documents
SAB5702310
Sigma-Aldrich
Anti-PLGF Antibody, clone 6N4V2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
D12S1900, PGFL, PIGF, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6N4V2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.55 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MPVMRLFPCFLQLLAGLALPAVPPQQWALSAGNGSSEVEVVPFQEVWGRSYCRALERLVDVVSEYPSEVEHMFSPSCVSLLRCTGCCGDENLHCVPVETA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PGF(5228)
Description générale
This gene encodes a growth factor found in placenta which is homologous to vascular endothelial growth factor. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jun 2011]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PLGF (P49763).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1