SAB5701988
Anti-SSCA1/SerpinB3 Antibody, clone 6J3U6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SERPINB3, HsT1196, SCC, SCCA-1, SCCA-PD, SCCA1, SSCA1, T4-A, serpin B3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6J3U6, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
TMGMVDIFNGDADLSGMTGSRGLVLSGVLHKAFVEVTEEGAEAAAATAVVGFGSSPTSTNEEFHCNHPFLFFIRQNKTNSILFYGRFSSP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SerpinB3(6317)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1