SAB5600060
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
monoclonal, RM246
Synonyme(s) :
Glial fibrillary acidic protein
About This Item
Produits recommandés
product name
Anti-GFAP antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM246, purified immunoglobulin
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM246, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoblotting: 1:1000-1:3000
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFAP(2670)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable