SAB5300368
Anti-SOX9 Antibody
mouse monoclonal, 1B11
Synonyme(s) :
CMD1, CMPD1, SRA1
About This Item
Produits recommandés
product name
Monoclonal Anti-SOX9 antibody produced in mouse, clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
56 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX9(6662)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against SOX9
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable