SAB5300157
Monoclonal Anti-Clenbuterol antibody produced in mouse
clone 1F8B10B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
N/A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F8B10B7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against Clenbuterol
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable