SAB5200145
Monoclonal Anti-Alginate - Hrp antibody produced in mouse
clone 4B10-1C5, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Alginate - Horse Radish Peroxidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B10-1C5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
wide range
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable