Key Documents
SAB5200063
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA1 antibody produced in mouse
clone S36-15, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-KCNA2B, Anti-Kv1.1, Anti-Kv1.1 Extracellular, S36-15, Anti-kcna1, Anti-kcpvd
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S36-15, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 56 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
Detects ~56 kDa (could be 65-85 depending on glycosylation)
Immunogène
Synthetic peptide amino acids 191-208 (ELKDDKDFTGTIHRIDNTC, extracellular domain) or rat Kv1.1
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable