SAB4503389
Anti-AIFM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
AIFM2, Apoptosis-inducing factor 2, Apoptosis-inducing factor homologous mitochondrion-associated inducer of death, Apoptosis-inducing factor-like mitochondrion-associated inducer of death, p53-responsive gene 3 protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 40 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AIFM2(84883)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 141-190
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable