SAB4301658
Anti-CSPG4 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
HMW-MAA, MCSP, MCSPG, MSK16, NG2
About This Item
Produits recommandés
product name
Anti-CSPG4, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès
NP_001888
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSPG4(1464)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable