SAB4300111
Anti-phospho-CDC2 (pThr161) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CDC28A antibody produced in rabbit, Anti-CDK1 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp686L20222 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111195 antibody produced in rabbit, Anti-cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~34 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(T-Y-TP-H-E)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr161)
Informations sur le gène
human ... CDC2(983)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable