SAB4200759
Anti-Human IgG3 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Immunoglobulin G3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HP-6050, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2.5 μg/test using Human IgG3 myeloma
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml Human IgG3 myeloma for coating
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable