SAB4200740
Anti-Neurofilament 160 antibody, Mouse monoclonal
clone NN18, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-160 kDa neurofilament protein, Anti-NF-M, Anti-Neurofilament 3, Anti-Neurofilament triplet M protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NN18, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~160 kDa
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using rat brain extract
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human bone marrow neuroblast SHSY5Y cell line
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable