SAB4200483
Anti-JAK2 antibody, Mouse monoclonal
clone 10.1.5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-JAK-2, Anti-JTK10, Anti-Janus kinase 2, Monoclonal Anti-JAK2 antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10.1.5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~125 kDa
Espèces réactives
bovine, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using MCF7 cells.
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using TF1 total cell extracts.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JAK2(3717)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable