SAB4200346
Anti-SMAD7 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, suitable for western blot: 2 μg/mL
Synonyme(s) :
Anti-CRCS3, Anti-MAD homolog 7, Anti-MAD homolog 8, Anti-MADH7, Anti-MADH8, Anti-Mothers against DPP homolog 7, Anti-Mothers against DPP homolog 8, Anti-SMAD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~46 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human A549 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human SMAD7.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD7(4092)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable