SAB4200241
Anti-PP2A subunit B isoform PR55-α antibody, Mouse monoclonal
clone 2G9, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-B55α, Anti-PPP2R2A, Anti-PR52A, Anti-PR55A, Anti-Protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR52), alpha isoform, Anti-Protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha, B55A, Anti-Serine/threonine protein phosphatase 2A, 55 kDa regulatory subunit B, alpha isoform
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 50-55 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat NRK or human HeLa cells
1 of 4
Cet article | SAB1300598 | SAB1300599 | MABS270 |
---|---|---|---|
unconjugated | unconjugated | unconjugated | - |
rat, human, mouse | human | human | human, mouse |
purified from hybridoma cell culture | IgG fraction of antiserum | IgG fraction of antiserum | purified immunoglobulin |
2G9, monoclonal | polyclonal | polyclonal | 5A5-1F3, monoclonal |
human ... PPP2R2A(5520) | human ... PPP2R1A(5518) | human ... PPP2R1A(5518) | human ... PTPA(5524) |
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting[1]
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.