SAB4200007
Anti-DVL3 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Dishevelled-3
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~95 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1.5-3 μg using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
western blot: 0.025-0.05 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DVL3(1857)
mouse ... Dvl3(13544)
rat ... Dvl3(303811)
Description générale
Spécificité
Application
- immunohistochemistry
- chromatin immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
- liquid chromatography/mass spectrometry (LC-MS/MS)
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable