Principaux documents
SAB2501507
Sigma-Aldrich
Anti-GPM6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GPM6, Anti-M6A, Glycoprotein M6A, Neuronal membrane glycoprotein M6-a
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
canine, bovine, human, mouse, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GPM6A(2823)
Catégories apparentées
Immunogène
Peptide with sequence QTYFEMARTAGD, from the internal region of the protein sequence according to NP_005268.1; NP_963885.1; NP_963886.1
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable