SAB2102031
Anti-RNF31 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FLJ10111, Anti-FLJ23501, Anti-MGC19975, Anti-Ring finger protein 31, Anti-ZIBRA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
120 kDa
Espèces réactives
rabbit, guinea pig, rat, human
Conditionnement
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF31(55072)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable