Key Documents
SAB1411215
Sigma-Aldrich
Anti-RTN2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
NSP2, NSPL1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 51.4 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RTN2(6253)
Catégories apparentées
Description générale
This gene belongs to the family of reticulon encoding genes. Reticulons are associated with the endoplasmic reticulum, and are involved in neuroendocrine secretion or in membrane trafficking in neuroendocrine cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
RTN2 (NP_996783.1, 1 a.a. ~ 472 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGQVLPVFAHCKEAPSTASSTPDSTEGGNDDSDFRELHTAREFSEEDEEETTSQDWGTPRELTFSYIAFDGVVGSGGRRDSTARRPRPQGRSVSEPRDQHPQPSLGDSLESIPSLSQSPEPGRRGDPDTAPPSERPLEDLRLRLDHLGWVARGTGSGEDSSTSSSTPLEDEEPQEPNRLETGEAGEELDLRLRLAQPSSPEVLTPQLSPGSGTPQAGTPSPSRSRDSNSGPEEPLLEEEEKQWGPLEREPVRGQCLDSTDQLEFTVEPRLLVADLLYWKDTRTSGVVFTGLMVSLLCLLHFSIVSVAAHLALLLLCGTISLRVYRKVLQAVHRGDGANPFQAYLDVDLTLTREQTERLSHQITSRVVSAATQLRHFFLVEDLVDSLKLALLFYILTFVGAIFNGLTLLILGVIGLFTIPLLYRQHQAQIDQYVGLVTNQLSHIKAKIRAKIPGTGALASAAAAVSGSKAKAE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable