Principaux documents
SAB1410601
Sigma-Aldrich
Anti-C12orf24 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HSU79274
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 30.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
C12orf24 (AAH20967.1, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLGQLLPHTARGLGAAEMPGQGPGSDWTERSSSAEPPAVAGTEGGGGGSAGYSCYQNSKGSDRIKDGYKVNSHIAKLQELWKTPQNQTIHLSKSMMEASFFKHPDLTTGQKRYLCSIAKIYNANYLKMLMKRQYMHVLQHSSQKPGVLTHHRSRLSSRYSQKQHYPCTTWRHQLEREDSGSSDIAAASAPEMLIQHSLWRPVRNKEGIKTGYASKTRCKSLKIFRRPRKLFMQTVSSDDSESHMSEEKKEEDLLNNFMQSMSIEEQGEHLMLT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable