Principaux documents
SAB1404763
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SETDB1 antibody produced in mouse
clone 4E8, ascites fluid
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E8, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SETDB1(9869)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a histone methyltransferase. The encoded enzyme catalyzes the reaction of S-adenosyl-L-methionine and histone L-lysine to produce S-adenosyl-L-homocysteine and histone N(6)-methyl-L-lysine. The encoded protein likely functions in transcriptional repression. Alternatively spliced transcript variants have been described
Immunogène
SETDB1 (NP_036564, 2 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SSLPGCIGLDAATATVESEEIAELQQAVVEELGISMEELRHFIDEELEKMDCVQQRKKQLAELETWVIQKESEVAHVDQLFDDASRAVTNCESLVKDFY
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable