SAB1401666
Anti-SLC40A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FPN1, HFE4, IREG1, MST079, MSTP079, MTP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC40A1(30061)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTRAGDHNRQRGCCGSLADYLTSAKFLLYLGHSLSTWGDRMWHFAVSVFLVELYGNSLLLTAVYGLVVAGSVLVLGAIIGDWVDKNARLKVAQTSLVVQNVSVILCGIILMMVFLHKHELLTMYHGWVLTSCYILIITIANIANLASTATAITIQRDWIVVVAGEDRSKLANMNATIRRIDQLTNILAPMAVGQIMTFGSPVIGCGFISGWNLVSMCVEYVLLWKVYQKTPALAVKAGLKEEETELKQLNLHKDTEPKPLEGTHLMGVKDSNIHELEHEQEPTCASQMAEPFRTFRDGWVSYYNQPVFLAGMGLAFLYMTVLGFDCITTGYAYTQGLSGSILSILMGASAITGIMGTVAFTWLRRKCGLVRTGLISGLAQLSCLILCVISVFMPGSPLDLSVSPFEDIRSRFIQGESITPTKIPEITTEIYMSNGSNSANIVPETSPESVPIISVSLLFAGVIAARIGLWSFDLTVTQLLQENVIESERGIINGVQNSMNYLLDLLHFIMVILAPNPEAFGLLVLISVSFVAMGHIMYFRFAQNTLGNKLFACGPDAKEVRKENQANTSVV
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable