Principaux documents
SAB1401647
Sigma-Aldrich
Anti-PCSK1N antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PROSAAS, SAAS
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCSK1N(27344)
Description générale
Members of the subtilisin-like proprotein convertase family process latent precursor proteins into their biologically active products. The protein encoded by this gene appears to function as an endogenous inhibitor of proprotein convertase subtilisin/kexin type 1. (provided by RefSeq)
Immunogène
PCSK1N (NP_037403.1, 1 a.a. ~ 260 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGSPLLWGPRAGGVGLLVLLLLGLFRPPPALCARPVKEPRGLSAASPPLAETGAPRRFRRSVPRGEAAGAVQELARALAHLLEAERQERARAEAQEAEDQQARVLAQLLRVWGAPRNSDPALGLDDDPDAPAAQLARALLRARLDPAALAAQLVPAPVPAAALRPRPPVYDDGPAGPDAEEAGDETPDVDPELLRYLLGRILAGSADSEGVAAPRRLRRAADHDVGSELPPEGVLGALLRVKRLETPAPQVPARRLLPP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable