SAB1300971
Anti-PIK3R2 (Y467) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PI3-kinase p85 subunit β, Anti-PIK3R2, Anti-Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit β, Anti-PtdIns-3-kinase p85-β
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr467)
Informations sur le gène
human ... PIK3R2(5296)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a peptide corresponding to amino acid residues surrounding Y467 of human PIK3R2.
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable