S9311
SIB 1893
>99%, solid
Synonyme(s) :
[E]-2-Methyl-6-[2-phenylethenyl]pyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>99%
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 18 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(\C=C\c2ccccc2)n1
InChI
1S/C14H13N/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3/b11-10+
Clé InChI
SISOFUCTXZKSOQ-ZHACJKMWSA-N
Informations sur le gène
human ... GRM1(2911) , GRM5(2915)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable