S5076
SF-22
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-3-[[(2,5-dimethylphenyl)amino]sulfonyl]-4-methyl-benzamide, SID 17413034
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 26 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)c(NS(=O)(=O)c2cc(ccc2C)C(=O)Nc3ccccc3-c4ccccc4)c1
InChI
1S/C28H26N2O3S/c1-19-13-14-20(2)26(17-19)30-34(32,33)27-18-23(16-15-21(27)3)28(31)29-25-12-8-7-11-24(25)22-9-5-4-6-10-22/h4-18,30H,1-3H3,(H,29,31)
Clé InChI
BWWPVIRXNOWQSI-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable