Key Documents
RES1458C
SAFC
CDAP
Synonyme(s) :
Tétrafluoroborate de 1-cyano-4-diméthylaminopyridinium, CDAP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10BF4N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.99
Numéro Beilstein :
5685616
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour le downstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Des qualités non BPF pour les applications à faible risque jusqu'aux qualités BPF selon l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nos produits couvrent tous les besoins de votre processus de fabrication.
Conditionnement
Le produit est disponible dans les conditionnements suivants :
RES1458C-B101X : contenant de 100 mg
RES1458C-B102X : contenant de 500 mg
RES1458C-B103X : contenant de 1 g
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HyunChul Youn et al.
Journal of affective disorders, 239, 30-36 (2018-07-12)
Depression is a risk factor for mild cognitive impairment (MCI) and for the conversion from MCI to Alzheimer's disease (AD). This study investigated regional cerebral glucose metabolism (rCMglc) in older adults with depression and MCI, either with or without amyloidopathy.
Eun Hwa Choi et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 23(2), 162-167 (2015-12-18)
The efficacy of the serotype 3 (ST3) pneumococcal conjugate vaccine (PCV) remains unclear. While the synthesis of capsular polysaccharide (CPS) of most serotypes is wzy dependent, the strains of two serotypes, 3 and 37, synthesize CPS by the synthase-dependent pathway
Song Chen et al.
Acta pharmacologica Sinica, 30(7), 1008-1014 (2009-07-04)
YCP, a novel (1,4)-alpha-D-glucan, was isolated from the mycelium of the marine filamentous fungus Phoma herbarum YS4108. In this work, we investigated a YCP-binding cellular receptor expressed by macrophages and the intracellular signal transduction pathways involved in YCP-induced macrophage activation.
Valerian B Pinto et al.
PloS one, 8(11), e79304-e79304 (2013-11-19)
A native outer membrane vesicles (NOMV) vaccine was developed from three antigenically diverse strains of Neisseria meningitidis that express the L1,8, L2, and L3,7 lipooligosaccharide (LOS) immunotypes, and whose synX, and lpxL1 genes were deleted.. Immunogenicity studies in mice showed
Ting Li et al.
International journal of biological macromolecules, 133, 1194-1200 (2019-04-15)
The effects of a polysaccharide (DAP) from the roots of Dipsacus asper on renal complication in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats were investigated in the present study. Administration of DAP (100 and 300 mg/kg) for 4 weeks significantly decreased the fasting blood glucose