Key Documents
RES1164B-A7
SAFC
Chlorhydrate de BIS-TRIS
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
BIS-TRIS hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2′,2″-nitrilotriéthanol, 2-Bis(2-hydroxyéthyl)amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyéthyl)amino-tris(hydroxyméthyl)méthane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19NO5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161705
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin and microbial; tested
Plage de pH utile
5.8-7.2
pKa  
6.5
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES 
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
Clé InChI
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité pour les procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et s'accompagne de la documentation et de l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
La qualité des tampons est capitale pour le succès des procédés biopharmaceutiques, car les tampons sont indispensables à presque toutes les étapes de la production.
Notre vaste gamme de matériaux de tampons, fabriqués sous les contrôles appropriés, est conçue sur mesure pour répondre à vos besoins. Des qualités non BPF pour les applications à faible risque jusqu'aux qualités BPF selon l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nos produits couvrent tous les besoins de votre processus de fabrication.
Application
Le Bis-Tris HCl est un tampon biologique couramment utilisé, convenant à une vaste gamme d′applications biologiques, notamment le diagnostic, l′électrophorèse et les bioprocédés à base de protéines. Le pKa du Bis-Tris est de 6,36, ce qui en fait un bon candidat pour les formulations à base de substances biologiques.
Le Bis-Tris HCl peut être utilisé dans une vaste gamme d′applications biologiques, par exemple dans les milieux de culture, les séparations par électrophorèse et les formulations de réactifs de diagnostic.
Conditionnement
Le produit est disponible dans les conditionnements suivants :
RES1164B-A701X : contenant de 100 g
RES1164B-A702X : contenant de 1 kg
RES1164B-A704X : contenant de 10 kg
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable