Key Documents
PZ0301
Sigma-Aldrich
PF-06284674
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)-6-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H14N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C1N2C(C=CC=C2C)=NC(CN(C=N3)C4=C3C=CC=C4)=C1
InChI
1S/C17H14N4O/c1-12-5-4-8-16-19-13(9-17(22)21(12)16)10-20-11-18-14-6-2-3-7-15(14)20/h2-9,11H,10H2,1H3
Clé InChI
ICTBPKWPCGSFPZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06284674 is a cell permeable, potent and selective M2 isoform of pyruvate kinase (PKM2) activator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable