Principaux documents
PZ0215
Sigma-Aldrich
PF-04701475
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methyl]-2-propanesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H24FN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.45
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04701475 is a potent and selective α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) positive allosteric potentiator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable