Key Documents
PZ0137
Sigma-Aldrich
CP-471474
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[[4-(4-Fluorophenoxy)phenyl]sulfonyl]amino]-N-hydrox y-2-methylpropanamide, PF-1626077
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H17FN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41121801
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)(NS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1)C(=O)NO
InChI
1S/C16H17FN2O5S/c1-16(2,15(20)18-21)19-25(22,23)14-9-7-13(8-10-14)24-12-5-3-11(17)4-6-12/h3-10,19,21H,1-2H3,(H,18,20)
Clé InChI
QCOQJYRPDUMCNP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
CP-471474 is a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases. CP-471474 has a low nM IC50 efficacy for MMP-2, MMP-3, MMP-9, and MMP-13. CP-471474 has low potency against MMP-1 (IC50 > 1 uM). CP-471474 prevents left ventricular remodeling after experimental myocardial infarction in mice. CP-471474 also inhibits cigarette smoke-induced lung inflammation and the progression of emphysema in guinea pig models.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable