PRS4401
Anti-ZBP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ZBP1 Antibody - Anti-ZBP1 antibody produced in rabbit, Zbp1 Antibody, Anti-DAI, Anti-DLM-1, Anti-Z-DNA binding protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 39-45 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZBP1(81030)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable