PLA0101
Rabbit anti-EGFR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog), erb-b2 receptor tyrosine kinase 1, erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog (avian), mENA, proto-oncogene c-ErbB-1, receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:10,000-1:25,000
Numéro d'accès
P00533
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... EGFR(1956)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable