P6977
Scienceware® petri dish incubation tray
size × H 9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm), stackable
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
rectangular
Caractéristiques
Holds 15 x 60 mm plates
Holds 5 x 100 mm plates
Conditionnement
pack of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18983-1000
Taille × H
9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm)
Compatibilité
for use with Petri Dishes