P6246
Anti-PABP antibody, Mouse monoclonal
clone 10E10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Poly(A)-Binding Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~69 kDa
Espèces réactives
hamster, canine, bovine, Xenopus, human, monkey
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extracts of HEK 293T cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PABPC1(26986)
Description générale
Immunogène
Application
- Immunoblotting
- Immunostaining
- Immunoprecipitation
- Enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- Immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable