P0381
Pyrogallol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 167.7 °C)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
pH
5.8 (10 g/L)
Point d'ébullition
309 °C (lit.)
Pf
133-134 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Clé InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in the superoxide dismutase (SOD) assay
- to induce modification in mitochondrial DNA and to characterize the same
- as a standard to confirm the presence of pyrogallol in butanol fraction of white rose petal extract
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves