P0122
Pifithrin-μ
≥97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-Phenyl-ethynesulfoanide, PFT-μ
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO: soluble >10 mg/mL, clear
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NS(=O)(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
ZZUZYEMRHCMVTB-UHFFFAOYSA-N
Application
- to treat microglial cell line to analyse its neuroprotective effect on M1-like and M2-like phenotype
- as heat shock protein (HSP)-70 inhibitor, to treat transfected Marc-145 cells
- to inhibit heat shock cognate 70 (Hsc70) to elucidate heat shock chaperones mouse embryonic stem cells
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable