OH30456382
Ohaus® Navigator® Portable Balance
Model NV222, weighing capacity 220 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30456382
Plage de mesure de la capacité de pesée
220 g, resolution: 0.01 g
Diam. de la nacelle de pesée
14.5 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages