N5037
Anti-Neurabin II (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein II, Anti-PP1bp134, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9B, Anti-Spinophilin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 140 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, canine
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using rat brain extract (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 10-20 using MDCK cells.
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using mouse and rat brain extracts (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1R9B(84687)
mouse ... Ppp1r9b(217124)
rat ... Ppp1r9b(84686)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable