N1895
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
α-xylosidase substrate, ≥99% (HPLC), powder
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside, α-xylosidase substrate
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1COC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
Clé InChI
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable