MTCV2251
MTC™ Bio Screw-cap Specimen Vial
polypropylene, capacity 7 mL
Synonyme(s) :
laboratory rack, plastic sample tube, sample storage tube, tube storage
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
polypropylene
screw cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduation: no
Conditionnement
pack of 700 ea (with attached screw cap)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio V2251
Capacité
7 mL
Diam. × L
17 mm × 50 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- CE marked
- non-cytotoxic
- leak-proof cap
- bulk packaging