MTCP8100
MTC™ Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Synonyme(s) :
reagent dish, reagent holder
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 100 ea (bulk bag)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P8100
Capacité
100 mL
Description générale
Reservoir, 100ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Caractéristiques et avantages
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio